Learn More
N-Fmoc-L-metionina sulfóxido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429888 1 g 1 g
15439888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63271.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76265-70-8 | C20H21NO5S | 387.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76265-70-8
Fórmula molecular C20H21NO5S
Peso molecular (g/mol) 387.45
Número MDL MFCD00077064
Clave InChI CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
Sinónimo fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
PubChem CID 7408215
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-methanesulfinylbutanoic acid
SMILES CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-methionine sulfoxide
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo