Learn More
N-Fmoc-L-leucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11410137 5 g 5 g
11420137 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11410137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21040.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35661-60-0 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35661-60-0
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00037133
Clave InChI CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Sinónimo fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
PubChem CID 1549133
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-leucine
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2178254
Rotación óptica −25° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 98%