Learn More
N-Fmoc-L-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494647 1 g 1 g
11404657 5 g 5 g
11414657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21154.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Fmoc-L-isoleucina es un aminoácido no natural utilizado para la peptidomimética. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (turbidez muy leve).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-23-6
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD00037125
Clave InChI QXVFEIPAZSXRGM-DJJJIMSYSA-N
Sinónimo fmoc-ile-oh, fmoc-l-isoleucine, n-fmoc-l-isoleucine, fmoc-l-ile-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-isoleucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine, fmoc-ile, fmoc-l-ile, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-isoleucine
PubChem CID 2724629
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-isoleucine
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4716717
Información de solubilidad Soluble in methanol (very faint turbidity).
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-metilpentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 98%