Learn More
N-Fmoc-L-homofenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418447 5 g 5 g
15428447 250 mg 250 miligramos
15408447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.84€
    212.65€ / 5 g
    Ahorro 34.19€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132684-59-4 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.46 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132684-59-4
Fórmula molecular C25H23NO4
Peso molecular (g/mol) 401.46
Número MDL MFCD00077046
Clave InChI CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2761467
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-fenilbutanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-homophenylalanine
Cantidad 5 g
Beilstein 4847669
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 95%