Learn More
N-Fmoc-L-homoleucina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428818 1 g 1 g
15438818 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62270.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180414-94-2
Fórmula molecular C22H25NO4
Peso molecular (g/mol) 367.45
Número MDL MFCD00270206
Clave InChI UJOQOPBFLFQOJJ-GNLPSFAGNA-N
Sinónimo fmoc-holeu-oh, fmoc-l-homoleucine, fmoc-hle-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-homoleu-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-homoleucine, fmoc-s-2-amino-5-methylhexanoic acid, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, fmoc-l-hol
PubChem CID 17040135
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-methylhexanoic acid
SMILES CC(C)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-homoleucine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido