Learn More
Éster 5-terc-butílico del ácido N-Fmoc-L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495398 5 g 5 g
15405408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59169.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71989-18-9 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-18-9
Fórmula molecular C24H27NO6
Peso molecular (g/mol) 425.481
Número MDL MFCD00037135
Clave InChI OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo fmoc-glu otbu-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-glu obut, fmoc-glu tbu, fmoc-l-glu otbu, pubchem12950, fmoc-l-glu otbu-oh
PubChem CID 2724637
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Punto de fusión 83°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3636375
Rotación óptica −5.0° (c=1 in Acetic Acid/Water (4:1))
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 98%