Learn More
Ácido N-Fmoc-L-glutámico 5-metiléster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410019 25 g 25 g
15400019 5 g 5 g
15420019 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63358.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145038-50-2 | C21H21NO6 | 383.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145038-50-2
Fórmula molecular C21H21NO6
Peso molecular (g/mol) 383.40
Número MDL MFCD01076132
Clave InChI RULINAWEYRMHHQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-glu ome-oh, fmoc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, fmoc-l-glu me-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-methyl ester, n-alpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-methyl ester, ambotzfaa1720, pubchem13156, fmoc-l-glutamic acid, a-methyl ester, n-fmoc-l-glutamic acid 5-methyl ester
PubChem CID 51340556
SMILES COC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Color Blanco
Nombre IUPAC ácido 2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)-5-metoxi-5-oxopentanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo