Learn More
Éster de 5-alilo de ácido N-Fmoc-L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432739 5 g 5 g
15442739 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133464-46-7 | C23H23NO6 | 409.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133464-46-7
Fórmula molecular C23H23NO6
Peso molecular (g/mol) 409.44
Número MDL MFCD00190879
Clave InChI LRBARFFNYOKIAX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
PubChem CID 7019067
SMILES OC(=O)C(CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
Color Blanco
Beilstein 6670846
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-oxo-5-prop-2-enoxipentanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo