Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido N-Fmoc-L-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448718 5 g 5 g
15477086 250 mg 250 miligramos
15438718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62146.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84793-07-7 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84793-07-7
Fórmula molecular C24H27NO6
Peso molecular (g/mol) 425.481
Número MDL MFCD00065648
Clave InChI GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo fmoc-glu-otbu, fmoc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, fmoc-glu obut-oh, fmoc-glu-obut, 4s-5-tert-butoxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-glu-ot-bu, fmoc-glu-o-t-bu, pubchem10014, ksc448a0b
PubChem CID 7017912
Nombre IUPAC ácido (4S)-4-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.47
Porcentaje de pureza 98%