Learn More
Éster de 1-bencilo de ácido N-Fmoc-L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.5 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |