Learn More
N-Fmoc-L-citrulina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489988 25 g 25 g
15469988 1 g 1 g
15479988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63342.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 133174-15-9 | C21H23N3O5 | 397.431 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133174-15-9
Fórmula molecular C21H23N3O5
Peso molecular (g/mol) 397.431
Número MDL MFCD00151943
Clave InChI NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-cit-oh, fmoc-l-citrulline, nalpha-fmoc-l-citrulline, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-ureidopentanoic acid, l-ornithine, n5-aminocarbonyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-citrulline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-ureido-pentanoic acid, 2s-5-carbamoylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-citoh, pubchem19002
PubChem CID 2756127
Nombre IUPAC Ácido (2S)-5-(carbamoilamino)-2-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCNC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-citrulline
Cantidad 25 g
Beilstein 7780987
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido