Learn More
N-Fmoc-L-beta-homovalina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408747 250 mg 250 miligramos
15498737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52182.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 172695-33-9 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homovaline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-L-beta-homovalina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172695-33-9
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD01862853
Clave InChI KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N
Sinónimo fmoc-l-beta-homovaline, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-hoval-oh, r-n-fmoc-3-amino-4-methylpentanoic acid, r-3-fmoc-amino-4-methylpentanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-leu-oh, fmoc-l-, a-leucine, fmoc-l-beta-leucine, fmoc-, a-hoval-oh
PubChem CID 2761560
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-beta-homovaline
Cantidad 250 mg
Beilstein 7388393
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.42
Porcentaje de pureza 95%