Learn More
N-Fmoc-L-beta-homoprolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448567 250 mg 250 miligramos
15438567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15448567 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H52060.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 193693-60-6 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in peptide synthesis and drug screening .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como importante intermedio orgánico los sectores de los agroquímicos, los producto farmacéuticos y los colorantes. También se usa en la síntesis de péptidos y el cribado de fármacos.
Notas
Almacenar alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 193693-60-6
Fórmula molecular C21H21NO4
Peso molecular (g/mol) 351.402
Número MDL MFCD01863058
Clave InChI ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Sinónimo fmoc-l-beta-homoproline, fmoc-beta-hopro-oh, s-2-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2-2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, fmoc-d-beta-homoproline, fmoc-hopro-oh, fmoc-beta-homopro-oh, fmoc-l-beta-hpro-oh, fmoc-i 2-hopro-oh
PubChem CID 2761542
Nombre IUPAC ácido 2-[(2S)-1-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil)pirrolidin-2-il]acético
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)CC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-beta-homoproline
Cantidad 250 mg
Beilstein 7798553
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Porcentaje de pureza 95%