Learn More
N-Fmoc-L-beta-homofenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418547 1 g 1 g
15428547 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52052.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 193954-28-8 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.462 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine is used for producing high quality peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-L-beta-homofenilalanina se utiliza para producir péptidos de alta calidad.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193954-28-8
Fórmula molecular C25H23NO4
Peso molecular (g/mol) 401.462
Número MDL MFCD01863055
Clave InChI DQNUGHJJKNFCND-SFHVURJKSA-N
Sinónimo fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-b-hophe-oh, fmoc-beta-hophe-oh, fmoc-beta-homophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, ambotzfaa1657, fmoc-, a-hophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, n-fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-s-3-amino-4-phenylbutyric acid
PubChem CID 2761539
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-fenilbutanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Cantidad 1 g
Beilstein 7726557
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 95%