Learn More
Éster 6-terc-butílico de ácido N-Fmoc-L-beta-homoglutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439645 250 mg 250 miligramos
15429645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52188.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 203854-49-3 | C25H29NO6 | 439.508 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 6-terc-butílico de ácido N-Fmoc-L-beta-homoglutámico se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203854-49-3
Fórmula molecular C25H29NO6
Peso molecular (g/mol) 439.508
Número MDL MFCD01863053
Clave InChI XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Sinónimo fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
PubChem CID 2761518
Nombre IUPAC ácido (3S)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-6-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-6-oxohexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Punto de fusión 115°C to 120°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 8019724
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.51
Porcentaje de pureza 95%