Learn More
Éster 5-terc-butílico de ácido N-Fmoc-L-beta-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449645 250 mg 250 miligramos
15428757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52190.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 209252-17-5 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, is a protected building block used for the introduction of glutamic acid into peptides. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) was hydrolyzed with trifluoroacetic acid (TFA) and isolated with the HPLC system to give Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 5-terc-butílico de ácido N-Fmoc-L-beta-glutámico es un compuesto básico protegido que se utiliza para incorporar ácido glutámico en péptidos. Para conseguir Fmoc-beta-Glu(OH)-OH, se hidrolizó Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) con ácido trifluoroacético (TFA) y se aisló utilizando el sistema HPLC.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209252-17-5
Fórmula molecular C24H27NO6
Peso molecular (g/mol) 425.481
Número MDL MFCD01862860
Clave InChI XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Sinónimo fmoc-beta-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-glu otbu-oh, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 3r-5-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-?-hoasp otbu-oh, fmoc-, a-hoasp otbu-oh, fmoc-i 2-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-homoaspartic acid otbu
PubChem CID 2761514
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Cantidad 250 mg
Beilstein 7952342
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 95%