Learn More
Ácido N-Fmoc-L-aspártico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468818 5 g 5 g
15478818 25 g 25 g
15488818 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62274.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119062-05-4 | C19H17NO6 | 355.346 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido N-Fmoc-L-aspártico se utiliza para biosintetizar otros aminoácidos en el cuerpo humano.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119062-05-4
Fórmula molecular C19H17NO6
Peso molecular (g/mol) 355.346
Número MDL MFCD00237654
Clave InChI KSDTXRUIZMTBNV-INIZCTEOSA-N
Sinónimo fmoc-asp-oh, fmoc-l-aspartic acid, n-fmoc-l-aspartic acid, fmoc-l-asp-oh, fmoc-aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino succinic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino succinic acid, aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-aspartic acid
PubChem CID 7019016
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)butanodioico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 3632557
Información de solubilidad Soluble in methanol,and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.34
Porcentaje de pureza 95%