Learn More
Éster 4-terc-butílico del ácido N-Fmoc-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455168 5 g 5 g
15465168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido L-aspártico es un aminoácido no esencial que se utiliza para biosintesizar otros aminoácidos dentro del cuerpo humano.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
refrigeración. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71989-14-5
Fórmula molecular C23H25NO6
Peso molecular (g/mol) 411.454
Número MDL MFCD00037131
Clave InChI FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 2724635
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Punto de fusión 148°C to 150°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3635671
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −24° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.45
Porcentaje de pureza 98%