Learn More
Éster de 4-metilo de ácido N-Fmoc-L-aspártico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410649 1 g 1 g
15420649 5 g 5 g
15430649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63774.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 145038-53-5 | C20H19NO6 | 369.373 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145038-53-5
Fórmula molecular C20H19NO6
Peso molecular (g/mol) 369.373
Número MDL MFCD08458573
Clave InChI HSOKCYGOTGVDHL-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo fmoc-asp ome-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-l-asp ome-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, n-, a-fmoc-l-aspartic acid, a-methyl ester
PubChem CID 45382185
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-metoxi-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido