Learn More
Éster 4-bencílico del ácido N-Fmoc-L-aspártico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488608 25 g 25 g
15478608 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62011.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86060-84-6 | C26H23NO6 | 445.47 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86060-84-6
Fórmula molecular C26H23NO6
Peso molecular (g/mol) 445.47
Número MDL MFCD00065630
Clave InChI OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-asp obzl-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-fmoc-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obzl-oh, 2s-4-benzyloxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obn, fmoc-l-asp bzl-oh
PubChem CID 13966931
SMILES OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Punto de fusión 120°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4609615
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC 4-(benzyloxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.46
Porcentaje de pureza 97%