Learn More
Éster 4-alílico del ácido N-Fmoc-L-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15480349 5 g 5 g
15470349 1 g 1 g
15490349 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15480349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63585.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146982-24-3 | C22H21NO6 | 395.411 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146982-24-3
Fórmula molecular C22H21NO6
Peso molecular (g/mol) 395.411
Número MDL MFCD00190874
Clave InChI FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Sinónimo fmoc-asp oall-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oallyl-oh, fmoc-asp oall oh, fmoc-asp-allyl ester, ambotzfaa1353, fmoc-asp oal-oh, pubchem12449, n-fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oall-oh hplc
PubChem CID 10715692
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-oxo-4-prop-2-enoxibutanoico
SMILES C=CCOC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
Punto de fusión 111°C to 115°C
Beilstein 6670219
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido