Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido N-Fmoc-L-aspártico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498878 5 g 5 g
15488878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62355.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129460-09-9 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129460-09-9
Fórmula molecular C23H25NO6
Peso molecular (g/mol) 411.45
Número MDL MFCD00065631
Clave InChI VZXQYACYLGRQJU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-asp-otbu, fmoc-asp-obut, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, l-fmoc-aspartic acid alpha-t-butyl ester, fmoc-asp oh-otbu, n-fmoc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartate, 3s-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 1-tert-butyl n-fmoc-l-aspartate, fmoc asp-otbu
PubChem CID 7017910
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Cantidad 5 g
Beilstein 3658045
Nombre IUPAC ácido 4-(terc-butoxi)-3-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)-4-oxobutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.45
Porcentaje de pureza 95%