Learn More
N-Fmoc-L-alanina, TRC
Código de producto. 30390874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390874 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30390874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF61994525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-alanine
CAS 35661-39-3
Fórmula molecular C18H17NO4
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, (S)-N-Fmoc-alanine, FMOC-Alanine, FMOC-L-alanine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)alanine, N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-alanine, NPC 14688, NSC 334296
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
SMILES C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 311.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1158