Learn More
Monohidrato de N-Fmoc-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474567 5 g 5 g
11484567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21107.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207291-76-7 | C18H19NO5 | 329.35 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del calor y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207291-76-7
Fórmula molecular C18H19NO5
Peso molecular (g/mol) 329.35
Número MDL MFCD00037139
Clave InChI GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico; hidrato
SMILES O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-alanine monohydrate
Punto de fusión ∼130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2225975
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −19° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.36 (311.34 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%