Learn More
N-Fmoc-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425768 25 g 25 g
15415768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59438.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35661-39-3 | C18H17NO4 | 311.337 g/mol
N-Fmoc-L-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-L-alanina es potencialmente útil para estudios de proteómica y técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida. La alanina es uno de los aminoácidos más simples y tiene un grupo metilo como cadena lateral. Esta pequeña cadena lateral le confiere un alto grado de flexibilidad cuando se incorpora en una cadena polipéptida. Normalmente, el grupo Fmoc se elimina con una base como la piridina. Esta es una estrategia de desprotección ortogonal al grupo ácido lábil Boc.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35661-39-3
Fórmula molecular C18H17NO4
Peso molecular (g/mol) 311.337
Número MDL MFCD00037139
Clave InChI QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Sinónimo fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala
PubChem CID 6364642
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-L-alanine
Punto de fusión 147°C to 153°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2225975
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −18° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 95%