Learn More
N-Fmoc-glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420147 1 g 1 g
11430147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29022-11-5
Fórmula molecular C17H15NO4
Peso molecular (g/mol) 297.31
Número MDL MFCD00037140
Clave InChI NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine
PubChem CID 93124
Nombre IUPAC Ácido 2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-glycine
Punto de fusión 172°C to 175°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2163967
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.32
Porcentaje de pureza 98%