Learn More
N-Fmoc-D-valina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465938 5 g 5 g
15455938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59570.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 84624-17-9 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Valine is one of the simplest amino acids - an isopropyl group as the side chain. This smaller side chain confers a fairly high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es potencialmente útil para estudios de proteómica y técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida. La valina es uno de los aminoácidos más simples y tiene un grupo isopropílico como cadena lateral. Esta pequeña cadena lateral le confiere un grado considerablemente alto de flexibilidad cuando se incorpora en una cadena polipéptida. Normalmente, el grupo Fmoc se elimina con una base como la piridina. Esta es una estrategia de desprotección ortogonal al grupo ácido lábil Boc.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparente). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84624-17-9
Fórmula molecular C20H21NO4
Peso molecular (g/mol) 339.39
Número MDL MFCD00062953
Clave InChI UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
Sinónimo fmoc-d-val-oh, fmoc-d-valine, n-fmoc-d-valine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-valine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-valine, 9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-valine
PubChem CID 1549479
SMILES CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-valine
Punto de fusión 143°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 6489548
Nombre IUPAC (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylbutanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.39
Porcentaje de pureza 98%