Learn More
N-Fmoc-D-metionina, TRC
Código de producto. 30406528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406528 25 g 25 g
30389483 100 g -
30399425 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF62285025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112883-40-6
Fórmula molecular C20H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 371.45
Sinónimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
Nombre IUPAC (((9H-flúor-9-il)metoxi)carbonil)-D-metionina
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-methionine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.12