Learn More
N-Fmoc-D-metionina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448738 100 g 100 g
15428738 5 g 5 g
15438738 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62178.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112883-40-6
Fórmula molecular C20H21NO4S
Peso molecular (g/mol) 371.45
Número MDL MFCD00062958 MFCD00037134 MFCD00062958
Clave InChI BUBGAUHBELNDEW-GOSISDBHSA-N
Sinónimo fmoc-d-met-oh, fmoc-d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-methionine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, n-fmoc-d-methionine, ambotzfaa1145, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-methionine
PubChem CID 6992521
Nombre IUPAC (2R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-methionine
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.45
Rotación óptica +30° (c=1 in DMF)
Porcentaje de pureza 98%