Learn More
Éster gamma, gamma-di-t-butílico del ácido N-Fmoc-D,L-gamma-carboxiglutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D,L-gamma-carboxyglutamic Acid gamma,gamma-Di-t-butyl Ester |
| CAS | 308357-14-4 |
| Fórmula molecular | C29 H35 N O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Fmoc-D,L--Carboxyglutamic Acid ,-Di-T-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H35NO8/c1-28(2,3)37-25(33)21(26(34)38-29(4,5)6)15-23(24(31)32)30-27(35)36-16-22-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)22/h7-14,21-23H,15-16H2,1-6H3,(H,30,35)(H,31,32)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 525.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 525.2363 |