Learn More
Éster de 5-terc-butilo de ácido N-Fmoc-D-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402799 5 g 5 g
15412799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66624.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104091-08-9 | C24H27NO6 | 425.48 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104091-08-9
Fórmula molecular C24H27NO6
Peso molecular (g/mol) 425.48
Número MDL MFCD00077055
Clave InChI OTKXCALUHMPIGM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-glu otbu-oh, fmoc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-d-glu obut-oh, fmoc-d-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, commercial, 2r-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1324, pubchem10015, fmoc-d-glu tbu-oh, fmoc-d-glu otbu-oh h
PubChem CID 7018822
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Punto de fusión 83°C to 89°C
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido