Learn More
N-Fmoc-D-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D-cysteine |
| CAS | 157355-80-1 |
| Fórmula molecular | C18H17NO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-cysteine, Fmoc-L-Cys-OH, Fmoc-cysteine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)cysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO4S/c20-17(21)16(10-24)19-18(22)23-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,24H,9-10H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](CS)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 343.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.0878 |