Learn More
Éster 4-terc-butílico del ácido N-Fmoc-D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418888 5 g 5 g
15487316 250 mg 250 miligramos
15408888 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62356.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112883-39-3 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112883-39-3
Fórmula molecular C23H25NO6
Peso molecular (g/mol) 411.45
Número MDL MFCD00077050
Clave InChI FODJWPHPWBKDON-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-asp otbu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp obut-oh, fmoc-d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, n-alpha-fmoc-d-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2r-4-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-dasp otbu, ambotzfaa1309, fmoc-dasp otbu-oh, pubchem10009
PubChem CID 7018816
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.45
Porcentaje de pureza 98%