Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido N-Fmoc-D-aspártico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster 1-terbutílico de ácido N-Fmoc-D-aspártico es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in DMF. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.45 |
| Porcentaje de pureza | 95% |