Learn More
N-Fmoc-D-alfa-fenilglicina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460729 25 g 25 g
15440729 1 g 1 g
15450729 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63823.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111524-95-9
Fórmula molecular C23H19NO4
Peso molecular (g/mol) 373.41
Número MDL MFCD00190891,MFCD00155632
Clave InChI PCJHOCNJLMFYCV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-phg-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, fmoc-d-phenylglycine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-phenylglycine, r-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino phenyl acetic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid, r-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, fmoc-d-alpha-phenylglycine, fmoc-l-, a-phenylglycine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-phenyl-acetic acid
PubChem CID 2756108
SMILES OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-alpha-phenylglycine
Beilstein 5309006
Nombre IUPAC ácido 2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)-2-fenilacético
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido