Learn More
N-Fmoc-D-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.116 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |