Learn More
N-Fmoc-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478908 5 g 5 g
15488908 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62395.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79990-15-1 | C18H17NO4 | 311.34 g/mol
N-Fmoc-D-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. It is also essential for the biosynthesis of peptidoglycan cross linking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-D-alanina es potencialmente útil para los estudios proteómicos y las técnicas de la síntesis peptídica en fase sólida. También es esencial para la biosíntesis de las subunidades de entrecruzamiento de peptidoglucano que se utilizan para las paredes celulares bacterianas.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (1 mol en 2 ml). Insoluble en agua.
Notas
Refrigerar a 4 °C. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79990-15-1
Fórmula molecular C18H17NO4
Peso molecular (g/mol) 311.34
Número MDL MFCD00062960
Clave InChI QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
PubChem CID 2724627
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-alanine
Punto de fusión 151°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8025133
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide (1 mole in 2 ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 95%