Learn More
N-Fmoc-beta-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446328 25 g 25 g
15436328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59887.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35737-10-1 | C18H16NO4 | 310.33 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua y 1 % de ácido acético.
Notas
Desecar a – 20 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35737-10-1
Fórmula molecular C18H16NO4
Peso molecular (g/mol) 310.33
Número MDL MFCD00063328
Clave InChI LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo fmoc-beta-alanine, fmoc-beta-ala-oh, fmoc-b-ala-oh, fmoc-?-ala-oh, n-fmoc-beta-alanine, fmoc-b-alanine, 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-, a-ala-oh, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-beta-alanine
PubChem CID 2724630
Nombre IUPAC ácido 3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES [O-]C(=O)CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-beta-alanine
Punto de fusión 142°C to 147°C
Fórmula lineal FmocNHCH2CH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 2302327
Información de solubilidad Soluble in water and 1% acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 99%