Learn More
Ácido N-Fmoc-8-aminooctanoico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30324770 50 mg
1 options
Código de producto. 30324770 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13883000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
CAS 126631-93-4
Nombres de analitos o componentes N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H27 N O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Octanoic acid, 8-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, 8-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]octanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC Ácido 8-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)octanoico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 381.46
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.194 g/mol