Learn More
N-Fmoc-4-metil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468597 1 g 1 g
15488597 250 mg 250 miligramos
15478597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52073.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 199006-54-7 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-4-metil-L-fenilalanina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (DMF).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199006-54-7
Fórmula molecular C25H23NO4
Peso molecular (g/mol) 401.462
Número MDL MFCD00270197
Clave InChI UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 7129826
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-metilfenil)propanoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine
Cantidad 1 g
Beilstein 8799411
Información de solubilidad Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 95%