Learn More
N-Fmoc-4-metoxi-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498637 5 g 5 g
15408647 250 mg 250 miligramos
15488637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52117.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77128-72-4 | C25H23NO5 | 417.461 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77128-72-4
Fórmula molecular C25H23NO5
Peso molecular (g/mol) 417.461
Número MDL MFCD00153368
Clave InChI JYQODLWFOPCSCS-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-l-tyrosine, fmoc-4-methoxy-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-phe-oh, fmoc-o-methyl-tyr-oh, fmoc-l-tyr me, fmoc-4-methoxy-l-phe-oh, fmoc-l-4-methoxyphe
PubChem CID 2762281
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.45
Porcentaje de pureza 95%