Learn More
N-Fmoc-4-yodo-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488447 1 g 1 g
15408457 250 mg 250 miligramos
15498447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51977.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82565-68-2 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82565-68-2
Fórmula molecular C24H20INO4
Peso molecular (g/mol) 513.33
Número MDL MFCD00672340
Clave InChI LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
PubChem CID 2761479
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Punto de fusión 213°C to 217°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Rotación óptica −10° (c=1 in DMF)
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-yodofenil)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.33
Porcentaje de pureza 95%