Learn More
N-Fmoc-4-iodo-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469918 5 g 5 g
15479918 250 mg 250 miligramos
15459918 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63292.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205526-29-0 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-Fmoc-4-iodo-D-fenilalanina es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (6,7E-4 g/l) (25°C).
Notas
Sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205526-29-0
Fórmula molecular C24H20INO4
Peso molecular (g/mol) 513.33
Número MDL MFCD00672557
Clave InChI LXOXXTQKKRJNNB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-phe 4-i-oh, fmoc-4-iodo-d-phenylalanine, fmoc-d-4-iodophenylalanine, fmoc-d-4-iodophe, fmoc-4'-iodo-d-phe, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, ambotzfaa1584, fmoc-4-iodo-d-phe-oh, fmoc-d-phe 4-i-oh hplc
PubChem CID 16213204
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Beilstein 9159551
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (6.7E-4g/L) (25°C).
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9H-fluoro-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-iodofenil)propanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.32
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido