Learn More
N-Fmoc-4-cloro-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420149 5 g 5 g
15430149 250 mg 250 miligramos
15410149 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63448.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175453-08-4 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175453-08-4
Fórmula molecular C24H20ClNO4
Peso molecular (g/mol) 421.877
Número MDL MFCD00080281
Clave InChI CQPNKLNINBUUOM-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-4-chlorophenylalanine, fmoc-phe 4-cl-oh, fmoc-l-4-chlorophenylalanine, fmoc-l-phe 4-cl-oh, fmoc-4-chloro-phe-oh, fmoc-l-4-chlorophe, 2s-3-4-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 4-chloro-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2734471
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-aminofenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Beilstein 9437838
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido