Learn More
N-Fmoc-3-ciclohexil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470869 5 g 5 g
15460869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63910.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135673-97-1 | C24H27NO4 | 393.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135673-97-1
Fórmula molecular C24H27NO4
Peso molecular (g/mol) 393.48
Número MDL MFCD00065614
Clave InChI HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine
PubChem CID 978326
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-ciclohexil-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
Beilstein 7052264
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido