Learn More
N-Fmoc-3-(4-tiazolil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428597 250 mg 250 miligramos
15408597 1 g 1 g
15418597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52071.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 205528-32-1 | C21H18N2O4S | 394.445 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205528-32-1
Fórmula molecular C21H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 394.445
Número MDL MFCD00672568
Clave InChI LSBAZFASKHLHKB-IBGZPJMESA-N
Sinónimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-l-4-thiazolyl-alanine, fmoc-beta-4-thiazolyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-thiazoyl-l-alanine, fmoc-4-thi-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-alanine, fmoc-, a-4-thiazolyl-ala-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine
PubChem CID 7020858
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(1,3-tiazol-4-il)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=N4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Punto de fusión 178°C to 179°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.44
Porcentaje de pureza 95%