Learn More
N-Fmoc-3-(4-piridil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468717 250 mg 250 miligramos
15448717 1 g 1 g
15458717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52172.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 169555-95-7 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Fmoc-∫-(4-piridil)-Ala-OH es potencialmente útil para técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en cantidades de 0,1 g por cada 4 ml de DMF (solución transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169555-95-7
Fórmula molecular C23H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 388.423
Número MDL MFCD00672566
Clave InChI SCSSXJVRZMQUKA-NRFANRHFSA-N
Sinónimo fmoc-l-4-pyridylalanine, fmoc-4-pal-oh, fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-ala 4-pyridyl-oh, fmoc-beta-4-pyridyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-4-pyridyl-alanine, fmoc-4'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine
PubChem CID 978322
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-piridin-4-ilpropanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=NC=C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 7316905
Información de solubilidad Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble).
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.42
Porcentaje de pureza 95%