Learn More
N-Fmoc-3-(4-piridil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El Fmoc-∫-(4-piridil)-Ala-OH es potencialmente útil para técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida.
Solubilidad
Soluble en cantidades de 0,1 g por cada 4 ml de DMF (solución transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 7316905 |
| Información de solubilidad | Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.42 |
| Porcentaje de pureza | 95% |