Learn More
N-Fmoc-3-(4-piridil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498757 250 mg 250 miligramos
15478757 1 g 1 g
15488757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52193.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 205528-30-9 | C23H20N2O4 | 388.42 g/mol
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine is an Fmoc protected alanine derivative that is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-3-(4-piridil)-D-alanina es un derivado de alanina protegido por Fmoc potencialmente útil para estudios de proteómica y técnicas de síntesis de péptidos en fase sólida.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205528-30-9
Fórmula molecular C23H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 388.42
Número MDL MFCD00672567
Clave InChI SCSSXJVRZMQUKA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-d-4-pyridylalanine, fmoc-d-4-pal-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-beta-4-pyridyl-d-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-4'-pyridyl-d-ala, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-d-3-4-pyridyl-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 978323
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-piridin-4-ilpropanoico
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=NC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.42
Porcentaje de pureza 95%