Learn More
N-Fmoc-3-(3-tienil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498697 1 g 1 g
15418707 250 mg 250 miligramos
15408707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52167.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 186320-06-9 | C22H19NO4S | 393.457 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186320-06-9
Fórmula molecular C22H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 393.457
Número MDL MFCD00151916
Clave InChI LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh
PubChem CID 2734455
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tiofen-3-ilpropanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(3-thienyl)-L-alanine
Cantidad 1 g
Beilstein 9512976
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.46
Porcentaje de pureza 95%